Drukuj
5-Heksen-1-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
213040050 213040250 213041000
ACRO213040050EA 464 PLN
ACRO213040050 ACRO213040250 ACRO213041000
5-Heksen-1-ol 99%
5-Heksen-1-ol
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 152…155 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -20 °C
Gęstość: 0,8725 g/cm³
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002981
Numer CAS: 821-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-477-4
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %