Drukuj
4-Penten-1-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
150010100 150010500
ACRO150010100EA 533 PLN
ACRO150010100 ACRO150010500
4-Penten-1-ol 99%
4-Penten-1-ol
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 137 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,834 g/cm³
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002975
Numer CAS: 821-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-473-2
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4289 to 1.4309 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %