Drukuj
3-Buten-1-ol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
295750250 295751000 295755000
ACRO295750250EA 691 PLN
ACRO295750250 ACRO295751000 ACRO295755000
3-Buten-1-ol 98+%
3-Buten-1-ol
Formuła: C₄H₈O
Numer MDL: MFCD00002959
Numer CAS: 627-27-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %