Drukuj
Alkohol allilowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Prop-2-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00974.0100 8.00974.1000
8.00974.0100EA 248 PLN
8.00974.0100 8.00974.1000
Alkohol allilowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Alkohol allilowy
Formuła: C₃H₆O
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 97
Temp. topnienia: –129 °C
Gęstość: 0.854 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 21
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002920
Numer CAS: 107-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-470-7
Jednostka: 1098
ADR: 6.1 (3) I
Klasyfikacja Merck : 13,00283