Drukuj
Alkohol allilowy 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Prop-2-en-1-ol
102860010 102862500 102860025
ACRO102860010EA 418 PLN
ACRO102860010 ACRO102862500 ACRO102860025
Alkohol allilowy 99%, extra pure
Alkohol allilowy
Formuła: C₃H₆O
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 96…98 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –129 °C
Gęstość: 0.85 g/cm³
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002920
Numer CAS: 107-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-470-7
Jednostka: 1098
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,00283
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %