Drukuj
Bezwodnik cytrakonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
125318-100G 125318-25G 125318-500G
SIAL125318-100GEA 400 PLN
SIAL125318-100G SIAL125318-25G SIAL125318-500G
Bezwodnik cytrakonowy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik cytrakonowy
Formuła: C₅H₄O₃
Temp. Wrzenia: 213 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 7…8 °C
Gęstość: 1,243 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005522
Numer CAS: 616-02-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-459-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III