Drukuj
Bezwodnik cytrakonowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Methylfuran-2,5-dione
154791000 154792500 154790010 154790250
ACRO154791000EA 290 PLN
ACRO154791000 ACRO154792500 ACRO154790010 ACRO154790250
Bezwodnik cytrakonowy 98%
Bezwodnik cytrakonowy
Formuła: C₅H₄O₃
MW: 112.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 213 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 6…7 °C
Gęstość: 1.245 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005522
Numer CAS: 616-02-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-459-0
Jednostka: 2922
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure