Bezwodnik maleinowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-31-6
Molecular Formula: C4H2O3
Formula Weight: 98.06
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 202°
Beilstein Reference: 106909
Merck Reference: 14,5704
UN No.: 2215
MDL No.: MFCD00005518
Formuła:
C₄H₂O₃ Temp. Wrzenia: 202 °C Temp. topnienia: 52…56 °C Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005518 Numer CAS: 108-31-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-571-6 Jednostka: 2215 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,5704 |