Trialliloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12081.0B
A12081.18
A12081.30
A12081.0BEA
2440
PLN
A12081.0B
A12081.18
A12081.30
Trialliloamina 97%
Trialliloamina
Purity: 98%
CAS No.: 102-70-5
Molecular Formula: (H2C=CHCH2)3N
Formula Weight: 137.23
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.451
Odour: Amine-like
Melting Point: -70°
Boiling Point: 150-151°
UN No.: 2610
MDL No.: MFCD00026093
Formuła:
C₉H₁₅N Temp. Wrzenia: 150…151 °C Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 0,79 Temp. Zapłonu: 31 °C (87 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026093 Numer CAS: 102-70-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-048-2 Jednostka: 2610 ADR: 3,III |