Jodoetylen tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12656.03
L12656.06
L12656.03EA
916
PLN
L12656.03
L12656.06
Jodoetylen tech. 85%, Technical Grade
Jodoetylen
Purity: 85%
CAS No.: 593-66-8
Molecular Formula: H2C=CHI
Formula Weight: 153.95
Refractive Index: 1.5300
Boiling Point: 55-56°
MDL No.: MFCD00039404
Formuła:
C₂H₃I Temp. Wrzenia: 55…56 °C Gęstość: 2,080 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039404 Numer CAS: 593-66-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-801-1 |