Drukuj
Kwas fumarowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Kwas trans-etyleno-1,2-dikarboksylowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
47910-1KG 47910-100G
SIAL47910-1KGEA 245 PLN
SIAL47910-1KG SIAL47910-100G
Kwas fumarowy, Sigma-Aldrich®
Kwas fumarowy
Formuła: C₄H₄O₄
Temp. Wrzenia: 356 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 287 °C
Gęstość: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 273 °C
Numer MDL: MFCD00002700
Numer CAS: 110-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-743-0
Klasyfikacja Merck : 13,04308