Kwas fumarowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10976.0C
A10976.0E
A10976.36
A10976.0CEA
1560
PLN
A10976.0C
A10976.0E
A10976.36
Kwas fumarowy ≥99%
Kwas fumarowy
Purity: 99%
CAS No.: 110-17-8
Molecular Formula: HO2CCH=CHCO2H
Formula Weight: 116.07
Flash Point: 273°(523°F)
Odour: Odourless
pH: 2.1
Melting Point: ca 299° subl.
Beilstein Reference: 605763
Merck Reference: 14,4287
MDL No.: MFCD00002700
Formuła:
C₄H₄O₄ Temp. Wrzenia: 356 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼ 299 °C (subl.) Gęstość: 1,625 Temp. Zapłonu: 273 °C (523 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002700 Numer CAS: 110-17-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-743-0 Klasyfikacja Merck : 14,4287 |