Kwas cytrakonowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methyl-2-butenedioic acid
L04178.09
L04178.18
L04178.09EA
263
PLN
L04178.09
L04178.18
Kwas cytrakonowy ≥98%
Kwas cytrakonowy
Purity: 98+%
CAS No.: 498-23-7
Molecular Formula: C5H6O4
Formula Weight: 130.10
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 1722679
Merck Reference: 14,2321
MDL No.: MFCD00078086
Formuła:
C₅H₆O₄ Temp. Wrzenia: 336 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 88…91 °C Gęstość: 1,620 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078086 Numer CAS: 498-23-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-858-7 Klasyfikacja Merck : 14,2321 |