Drukuj
Kwas maleinowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
M0375-1KG M0375-25KG M0375-500G M0375-100G
SIALM0375-1KGEA 397 PLN
SIALM0375-1KG SIALM0375-25KG SIALM0375-500G SIALM0375-100G
Kwas maleinowy, Sigma-Aldrich®
Kwas maleinowy
Formuła: C₄H₄O₄
Temp. Wrzenia: 256 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 130…131 °C
Gęstość: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063177
Numer CAS: 110-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-742-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM