Kwas maleinowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14596.0B
A14596.0I
A14596.30
A14596.0BEA
542
PLN
A14596.0B
A14596.0I
A14596.30
Kwas maleinowy ≥98%
Kwas maleinowy
Purity: 98+%
CAS No.: 110-16-7
Molecular Formula: C4H4O4
Formula Weight: 116.07
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 132-136°
Beilstein Reference: 605762
Merck Reference: 14,5703
MDL No.: MFCD00063177
Formuła:
C₄H₄O₄ Temp. Wrzenia: 256 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 132…136 °C Gęstość: 1,59 Temp. Zapłonu: 127 °C (260 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063177 Numer CAS: 110-16-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-742-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,5703 |