Drukuj
Kwas maleinowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
125230010 125231000 125230051 125230250
ACRO125230010EA 392 PLN
ACRO125230010 ACRO125231000 ACRO125230051 ACRO125230250
Kwas maleinowy 99%
Kwas maleinowy
Formuła: C₄H₄O₄
Temp. Wrzenia: 256 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 134…138 °C
Gęstość: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063177
Numer CAS: 110-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-742-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 138 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm