Drukuj
oleinian sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
26125-15KG 26125-1KG 26125-6X1KG
SIAL26125-15KGEA 0 PLN
SIAL26125-15KG SIAL26125-1KG SIAL26125-6X1KG
oleinian sodu, Sigma-Aldrich®
oleinian sodu
Formuła: C₁₈H₃₃NaO₂
Temp. topnienia: 232…235 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00004438
Numer CAS: 143-19-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-591-0