Drukuj
kwas oleinowy, GPR RECTAPUR®, purified
Dostawca: VWR Chemicals
20447.293EA 487 PLN
20447.293 20447.362 20447.460
kwas oleinowy, GPR RECTAPUR®, purified
kwas oleinowy
Formuła: C₁₈H₃₄O₂
Temp. Wrzenia: 286 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00064242
Numer CAS: 112-80-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-007-1
Klasyfikacja Merck : 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acid value 198 - 240
Iodine value 92 - 100
Linoleic acid (C18:2) Max. 18 %
Oleic acid (C18:1) Min. 72 %
Palmitic acid Max. 8 %
Palmitoleic acid Max. 1 %
Stearic acid Max. 4 %