Drukuj
kwas oleinowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
270290050 270290250 270291000
ACRO270290050EA 708 PLN
ACRO270290050 ACRO270290250 ACRO270291000
kwas oleinowy 97%
kwas oleinowy
Formuła: C₁₈H₃₄O₂
Temp. Wrzenia: 360 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 13 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 189 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00064242
Numer CAS: 112-80-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-007-1
Klasyfikacja Merck : 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %