Drukuj
Dimethyl fumarate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Fumaric acid dimethyl ester
222180250 222181000 222185000
ACRO222180250EA 200 PLN
ACRO222180250 ACRO222181000 ACRO222185000
Dimethyl fumarate 99%
Dimethyl fumarate
Formuła: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 192…193 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 102…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064438
Numer CAS: 624-49-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-849-0
Klasyfikacja Merck : 13,04308
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1.5 % (as Fumaric acid)