jabłczan dimetylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96%
CAS No.: 624-48-6
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -19°
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 471705
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00008459
Formuła:
C₆H₈O₄ Temp. Wrzenia: 204…205 °C Temp. topnienia: –19 °C Gęstość: 1,151 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008459 Numer CAS: 624-48-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-848-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |