Drukuj
jabłczan dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W505005-10KG W505005-1KG W505005-SAMPLE
SIALW505005-10KGEA 3030 PLN
SIALW505005-10KG SIALW505005-1KG SIALW505005-SAMPLE
jabłczan dietylu, Sigma-Aldrich®
jabłczan dietylu
Formuła: C₈H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 225 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009191
Numer CAS: 141-05-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-451-9
Klasyfikacja Merck : 13,03150