Drukuj
jabłczan dibutylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
353100010 353102500
ACRO353100010EA 350 PLN
ACRO353100010 ACRO353102500
jabłczan dibutylu 97%
jabłczan dibutylu
Formuła: C₁₂H₂₀O₄
Temp. Wrzenia: 274…277 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009447
Numer CAS: 105-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-328-4
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %