Oleinian metylu, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim:
cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
75160-1ML
75160-5ML
75160-1MLEA
495
PLN
75160-1ML
75160-5ML
Oleinian metylu, Supelco®
Oleinian metylu
Formuła:
C₁₉H₃₆O₂ MW: 296.49 g/mol Temp. Wrzenia: ∼218.5 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 0.88 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009578 Numer CAS: 112-62-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-992-5 Klasyfikacja Merck : 12,06965 |