Drukuj
Oleinian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
311111-5G 311111-25G
SIAL311111-5GEA 480 PLN
SIAL311111-5G SIAL311111-25G
Oleinian metylu, Sigma-Aldrich®
Oleinian metylu
Formuła: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296.49 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼218.5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009578
Numer CAS: 112-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-992-5
Klasyfikacja Merck : 12,06965