Drukuj
Oleinian metylu, technical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
414640010 414645000 414640050
ACRO414640010EA 332 PLN
ACRO414640010 ACRO414645000 ACRO414640050
Oleinian metylu, technical
Oleinian metylu
Formuła: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 186 °C (9 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 170 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009578
Numer CAS: 67762-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-992-5
Klasyfikacja Merck : 12,06965
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥55 %
HPLC ≥98.0 %