Drukuj
oleinian etylu
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
10008201-50 10008201-1
CAYM10008201-50EA 115 PLN
CAYM10008201-50 CAYM10008201-1
oleinian etylu
oleinian etylu
Formuła: C₂₀H₃₈O₂
MW: 310.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 386
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 174
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009579
Numer CAS: 111-62-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-889-5
Klasyfikacja Merck : 12,06965