Drukuj
Octan allilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
185248-100ML 185248-500ML
SIAL185248-100MLEA 204 PLN
SIAL185248-100ML SIAL185248-500ML
Octan allilu, Sigma-Aldrich®
Octan allilu
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 103 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –96 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008721
Numer CAS: 591-87-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-734-8
Jednostka: 2333
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,00293