Drukuj
bisakrylamid do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05968.0250EA 340 PLN
8.05968.5000 8.05968.9999 8.05968.0250 8.05968.9010
bisakrylamid do syntezy, Sigma-Aldrich®
bisakrylamid
Formuła: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 125 °C (3,33 hPa)
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008625
Numer CAS: 110-26-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-750-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 185 °C (decomposition)
Molar Mass 154.17 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3
Density 1.235 g/cm3 (30 °C)
pH =5.0 (25 g/l, H2O, 20 °C)