bisakrylamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.10897.0050
1.10897.0100
1.10897.1000
1.10897.0050EA
199
PLN
1.10897.0050
1.10897.0100
1.10897.1000
bisakrylamid, Sigma-Aldrich®
bisakrylamid
Formuła:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Temp. Wrzenia: 125 °C (3,33 hPa) Temp. topnienia: 185 °C Gęstość: 1,235 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 138 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008625 Numer CAS: 110-26-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-750-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1, |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric following saponification) (%) | min. 99,0 |
DNases | not detectable |
Free acid (acrylic acid) (%) | max. 0,02 |
Heavy metals (as Pb) (%) | max. 0,001 |
Identity (IR-Spectrum) | passes test |
Water (%) | max. 0,5 |