Drukuj
bisakrylamid, crystallized_4
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Uwaga
Synonim: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
54538-1 54538-3
BMOL54538-1EA 0 PLN
BMOL54538-1 BMOL54538-3
bisakrylamid, crystallized_4
bisakrylamid
Formuła: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 125
Temp. topnienia: 185
Gęstość: 1.235 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008625
Numer CAS: 110-26-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM