Drukuj
bisakrylamid
Dostawca: PanReac AppliChem
Uwaga
A3636.0100EA 732 PLN
A3636.0100
bisakrylamid
bisakrylamid
Formuła: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 125 °C (3,33 hPa)
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008625
Numer CAS: 110-26-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-750-9
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg