bisakrylamid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04694.22
L04694.36
L04694.22EA
344
PLN
L04694.22
L04694.36
bisakrylamid ≥97%
bisakrylamid
Purity: 97%
CAS No.: 110-26-9
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formuła:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Temp. Wrzenia: 125 °C (3,33 hPa) Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,235 Temp. Zapłonu: 138 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008625 Numer CAS: 110-26-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-750-9 |