bisakrylamid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43701.22
43701.14
43701.22EA
1050
PLN
43701.22
43701.14
bisakrylamid ≥99%
bisakrylamid
Purity: 99+%
CAS No.: 110-26-9
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Physical Form: Powder
Density: 1.235
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Temp. Wrzenia: 125 °C (3,33 hPa) Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,235 Temp. Zapłonu: 138 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008625 Numer CAS: 110-26-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-750-9 |