Drukuj
bisakrylamid 99+% for biochemistry, for electrophoresis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
164790250 164791000 164795000
ACRO164790250EA 360 PLN
ACRO164790250 ACRO164791000 ACRO164795000
bisakrylamid 99+% for biochemistry, for electrophoresis
bisakrylamid
Formuła: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Temp. Wrzenia: 125 °C (3,33 hPa)
Gęstość: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008625
Numer CAS: 110-26-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.25
pH 5 to 7 (1 % in water)
Acrylic acid ≤0.05 %