bisakrylamid 96%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
163801000
163805000
163800025
ACRO163801000EA
268
PLN
ACRO163801000
ACRO163805000
ACRO163800025
bisakrylamid 96%, extra pure
bisakrylamid
Formuła:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Temp. Wrzenia: 125 °C (3,33 hPa) Gęstość: 1,235 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 138 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008625 Numer CAS: 110-26-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-750-9 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
HPLC | ≥95.0 % |