Drukuj
Akrylamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
01700-1KG 01700-250G 01700-5KG
SIAL01700-1KGEA 331 PLN
SIAL01700-1KG SIAL01700-250G SIAL01700-5KG
Akrylamid, Sigma-Aldrich®
Akrylamid
Formuła: C₃H₅NO
Temp. Wrzenia: 232 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008032
Numer CAS: 79-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-173-7
Jednostka: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM