Drukuj
Akrylamid, crystallized_4
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Niebezpieczeństwo
Synonim: Prop-2-enoamid, Amid kwasu akrylowego
50161-1 50161-2
BMOL50161-1EA 0 PLN
BMOL50161-1 BMOL50161-2
Akrylamid, crystallized_4
Akrylamid
Formuła: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 232
Temp. topnienia: 84.5
Gęstość: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008032
Numer CAS: 79-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-173-7
Jednostka: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM