Akrylamid 99,9
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Prop-2-enoamid, Amid kwasu akrylowego
36545.14
36545.22
36545.14EA
447
PLN
36545.14
36545.22
Akrylamid 99,9
Akrylamid
Purity: 99.9%
CAS No.: 79-06-1
Molecular Formula: CH2=CHCONH2
Formula Weight: 71.08
Flash Point: 138°(280°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.322
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Odour: Odourless
Melting Point: 82-85°
Boiling Point: 125°/25mm
Beilstein Reference: 605349
Merck Reference: 14,129
UN No.: 2074
MDL No.: MFCD00008032
Formuła:
C₃H₅NO MW: 71.08 g/mol Temp. Wrzenia: 125 °C (25 mmHg) Temp. topnienia: 82…85 °C Gęstość: 1.322 Temp. Zapłonu: 138 °C (280 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008032 Numer CAS: 79-06-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-173-7 Jednostka: 2074 ADR: 6.1 III |