Drukuj
Akrylamid 98.5%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
164830025 164835000 164830100
ACRO164830025EA 720 PLN
ACRO164830025 ACRO164835000 ACRO164830100
Akrylamid 98.5%, extra pure
Akrylamid
Formuła: C₃H₅NO
Temp. Wrzenia: 125 °C (25 mmHg)
Temp. topnienia: 82…86 °C
Gęstość: 1,122 g/cm³
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008032
Numer CAS: 79-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-173-7
Jednostka: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Water ≤2.0 %
GC ≥98.0 %
Color of solution (10 % in water) Clear and colorless