Fumaroyl chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Fumaryl chloride
A14540.14
A14540.22
A14540.14EA
414
PLN
A14540.14
A14540.22
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 627-63-4
Molecular Formula: C4H2Cl2O2
Formula Weight: 152.97
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Acrid
Melting Point: -2°
Boiling Point: 159-161°
Beilstein Reference: 1721342
UN No.: 1780
MDL No.: MFCD00000733
Formuła:
C₄H₂Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 159…161 °C Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 1,413 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000733 Numer CAS: 627-63-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-005-4 Jednostka: 1780 ADR: 8,II |