Drukuj
Fumaroyl chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fumaryl chloride
165971000 165975000 165970250
ACRO165971000EA 732 PLN
ACRO165971000 ACRO165975000 ACRO165970250
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride
Formuła: C₄H₂Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 161…164 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000733
Numer CAS: 627-63-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-005-4
Jednostka: 1780
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %