Drukuj
Keton etylowo-winylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Penten-3-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
E51309-25G E51309-5G
SIALE51309-25GEA 1090 PLN
SIALE51309-25G SIALE51309-5G
Keton etylowo-winylowy, Sigma-Aldrich®
Keton etylowo-winylowy
Formuła: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 38
Gęstość: 0.8524 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009316
Numer CAS: 1629-58-9
Numer WE (dawny EINECS): 216-624-3
Jednostka: 3286
ADR: 3 II