Drukuj
Trichloroetylen 99,5 ACS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichloroeten
251402-1L 251402-2.5L
251402-1LEA 631 PLN
251402-1L 251402-2.5L
Trichloroetylen 99,5 ACS, Riedel-de Haën™
Trichloroetylen
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formuła: ClCH=CCl₂
MW: 131.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 86…88 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 1.463…1.465 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: Does not flash (release flammable vapour)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000838
Numer CAS: 79-01-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-167-4
Jednostka: 1710
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,09769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.50 %
Identity (IR) complying
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Titrable Base Max. 0.0003 meq/g
Titrable Acid Max. 0.0001 meq/g
Free halogens complying
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.476 (lit.)