Drukuj
Tetrachloroetylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Perchloroetylen, Tetrachloroeten
M-Clarity™ quality level = MQ100
371696-100ML 371696-1L 371696-2L
SIAL371696-100MLEA 293 PLN
SIAL371696-100ML SIAL371696-1L SIAL371696-2L
Tetrachloroetylen, Sigma-Aldrich®
Tetrachloroetylen
Formuła: C₂Cl₄
Temp. Wrzenia: 121,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000834
Numer CAS: 127-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-825-9
Jednostka: 1897
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM