3-Chloropropen ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Stabilizacja:
Stabilised with propylene oxide
Stabilized with propylene oxide
Purity: 98%
CAS No.: 107-05-1
Molecular Formula: C3H5Cl
Formula Weight: 76.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.4155
Odour: Sweet
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-46°
Beilstein Reference: 635704
Merck Reference: 14,289
UN No.: 1100
MDL No.: MFCD00000984
Formuła:
C₃H₅Cl MW: 76.53 g/mol Temp. Wrzenia: 44…46 °C Temp. topnienia: –135 °C Gęstość: 0.939 Temp. Zapłonu: –28 °C (–18 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000984 Numer CAS: 107-05-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-457-6 Jednostka: 1100 ADR: 3 I Klasyfikacja Merck : 14,289 |