Drukuj
2,3-Dichloropropen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Dichloro-1-propene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D72603-100G D72603-25G
SIALD72603-100GEA 688 PLN
SIALD72603-100G SIALD72603-25G
2,3-Dichloropropen, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloropropen
Formuła: C₃H₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 92,5 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,209 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000943
Numer CAS: 78-88-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-153-8
Jednostka: 2047
ADR: 3,II