Drukuj
trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W321818-100G-K W321818-1KG-K W321818-25G-K
SIALW321818-100G-KEA 425 PLN
SIALW321818-100G-K SIALW321818-1KG-K SIALW321818-25G-K
trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Pentenal
Formuła: C₅H₈O
Temp. Wrzenia: 127 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009615
Numer CAS: 1576-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-414-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,II