Drukuj
trans-2-Hexenal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (E)-2-Hexenal, trans-2-Hexenal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256005-1KG-K W256005-20KG-K W256005-4KG-K
SIALW256005-1KG-KEA 624 PLN
SIALW256005-1KG-K SIALW256005-20KG-K SIALW256005-4KG-K
trans-2-Hexenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexenal
Formuła: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 147
Gęstość: 0.846 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007008
Numer CAS: 6728-26-3
Numer WE (dawny EINECS): 229-778-1
Jednostka: 1989
ADR: 3 III