Drukuj
trans-2-Heptenal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W316504-1KG-K W316504-200G-K
SIALW316504-1KG-KEA 3480 PLN
SIALW316504-1KG-K SIALW316504-200G-K
trans-2-Heptenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Heptenal
Formuła: C₇H₁₂O
Temp. Wrzenia: 90 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8575 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007010
Numer CAS: 18829-55-5
Numer WE (dawny EINECS): 242-608-0
Jednostka: 1988
ADR: 3,III